Läs mer
Natriumammoniumvätefosfat-tetrahydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407859
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 11323888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040320.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7783-13-3 | H13NNaO8P | 209.067 g/mol
Används i laboratoriet som en viktig ingrediens i det mikrokosmiska saltpärltestet för identifiering av metallradikaler. Används även som mellanprodukter. Hittar tillämpning inom kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-13-3
Molekylformel H13NNaO8P
Molekylvikt (g/mol) 209.067
MDL-nummer MFCD00066970
InChI-nyckel IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
PubChem CID 56924540
IUPAC-namn azan;natrium;vätefosfat;tetrahydrat
LEDER [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
Smältpunkt 79°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol
Formel vikt 209.07 (137.02 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Odör Odorless
Utseende White crystals
Densitet 1.544
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.