Learn More
Sodium Ammonium Hydrogen Phosphate Tetrahydrate, Supelco™
Product Code. 15874900
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 kg
Unit Size:
1kg
Product Code. Quantity Unit Size
15874900 1 kg 1kg
1 options
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Artikelnummer. 15874900 Lieferant Supelco Lieferanten-Nr. 1066821000
 Restricted Item
Beräknad leverans: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Melting Point 79°C
CAS 7783-13-3
Quantity 1 kg
MDL Number MFCD00066970
Synonym Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate, Ammonium sodium hydrogen phosphate, Microcosmic salt, Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 209.07
Grade Research
Density 0.85 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Sodium Ammonium Hydrogen Phosphate Tetrahydrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.