Läs mer
Natriumammoniumfosfat-tetrahydrat (kristallint/certifierat), Fisher Chemical
Produktkod. 12966294 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12966294 500 g Glasflaska 500ml
1 options
Produktkod. 12966294 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 218 500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Ammonium Phosphate Tetrahydrate
Smältpunkt 79°C
CAS 7783-13-3
Färg Färglös
pH 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Molekylformel H13NNaO8P
Linjär formel NaNH4HPO4·4H2O
MDL-nummer MFCD00066970
Synonym unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
InChI-nyckel IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
LEDER [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
IUPAC-namn azan;natrium;vätefosfat;tetrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 209.067
PubChem CID 56924540
Formel vikt 209.07
Kvalitet Certifierad
Identifiering Pass Test
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.54g/cm³