Läs mer
Sodium Arsenate Dibasic Heptahydrate, ACS Reagent, 98.0 to 102.0%, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15628160 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15628160 50 g Poly bottle 50g
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15628160 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer S966350G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
ACS Reagent,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium arsenate dibasic heptahydrate
CAS 10048-95-0
Kvantitet 50 g
Molekylformel AsH15Na2O11
Linjär formel Na2HAsO4 · 7H2O
MDL-nummer MFCD00149179
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate
InChI-nyckel KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
IUPAC-namn disodium;hydrogen arsorate;heptahydrate
Molekylvikt (g/mol) 312.01
PubChem CID 61460
Formel vikt 312.01g/mol
Procent renhet 98.0 to 102.0%
Förpackning Poly bottle