Läs mer
Sodium Arsenate Heptahydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Arsenate Heptahydrate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/AsH3O4.2Na.7H2O/c2-1(3,4)5;;;;;;;;;/h(H3,2,3,4,5);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2 |
| Formel vikt | 311.9626 |