Läs mer
Natriumarsenatheptahydrat, TRC
Produktkod. 30428482
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428482 1 g
30412126 10 g
30419003 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30428482 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS9600881G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10048-95-0
Molekylformel HO4As2 Na • 7[H2O]
Molekylvikt (g/mol) 185.9171802
Synonym Dibasic Sodium Arsenate (Na2HAsO4.7H2O), Disodium Acid Arsenate Heptahydrate (Na2HAsO4.7H2O), Disodium Arsenate Heptahydrate, Disodium Hydrogen Arsenate (Na2HAsO4) Heptahydrate, Disodium Monohydrogen Arsenate Heptahydrate, Hydrogen Disodium Arsenate (HNa2AsO4) Heptahydrate, Sodium Acid Arsenate, Heptahydrate, Sodium Arsenate (Na2HAsO4) Heptahydrate, Sodium Arsenate Hydrate (Na2HAsO4.7H2O), Sodium Hydrogen Arsenate (Na2HAsO4) Heptahydrate
IUPAC-namn disodium; vätearsorat; Heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O[As](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Arsenate Heptahydrate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/AsH3O4.2Na.7H2O/c2-1(3,4)5;;;;;;;;;/h(H3,2,3,4,5);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2
Formel vikt 311.9626