Läs mer
Natriumarsenit 0,05 M för laboratorieanvändning och titrering, Chem Lab
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| CAS | 7784-46-5 |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Koncentration | 0.05 M |
| Densitet | 1.01 g/mL |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.91 |
| Förpackning | Polyeten |
| Kvantitet | 1 l |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium arsenite 0.05 mol/l
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Arsenic Trioxide