Läs mer
Natriumarsenit, 0,1N standardiserad lösning, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11440401
Change view
Kvantitet:
500 mL
4 L
Förpackningsstorlek:
4 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440401 500 mL 500ml
11304288 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440401 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041533.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7784-46-5 | AsNaO2 | 129.909 g/mol
Natriumarsenit används som hudkonservering, antiseptisk, färgning och tvål. Det används som en stressfaktor för att inducera produktion av värmechockproteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-46-5
Molekylformel AsNaO2
Molekylvikt (g/mol) 129.909
MDL-nummer MFCD00003472
InChI-nyckel PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
PubChem CID 443495
ChEBI CHEBI:29678
IUPAC-namn natrium; oxoarsinit
LEDER [O-][As]=O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium arsenite
Namnnotering Standardized Solution
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Analysprocentintervall 0.1N Standardized Solution
Linjär formel NaAsO2
UN-nummer UN1686
Löslighetsinformation Miscible with water. Slightly miscible with alcohol.
Formel vikt 129.91
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1N
Odör Odorless
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium arsenite, 0.1N Standardized Solution
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Gefahrenhinweis
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Sicherheitshinweis
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium arsenite
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.