Läs mer
Sodium Arsenite, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 12897692 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12897692 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12897692 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/2330/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
100g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 615°C
CAS 7784-46-5
Färg White
pH 12
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel AsNaO2
MDL-nummer 3472
Synonym sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
InChI-nyckel PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-][As]=O.[Na+]
IUPAC-namn sodium;oxoarsinite
Molekylvikt (g/mol) 129.909
PubChem CID 443495
ChEBI CHEBI:29678
Formel vikt 129.91g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium arsenite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P313-Sök läkarhjälp.