Läs mer
Sodium Arsenite Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Colorless |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | HDPE plastic bottle |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium arsenite solution 0.05M (0.1N)
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H350-Kan orsaka cancer.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium arsenite