Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Arsenite Solution |
| Förpackning | Flaska |
| CAS | 7784-46-5 |
| Molekylformel | AsNaO2 |
| Koncentration | 0.1 M |
| InChI-nyckel | PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [O-][As]=O.[Na+] |
| IUPAC-namn | natrium; oxoarsinit |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.909 |
| PubChem CID | 443495 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium arsenite 0.1M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3005800
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .