Läs mer
Natriumaskorbat, Mikromol™
Produktkod. 17929614
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17929614 250 mg
1 options
Produktkod. 17929614 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3465.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Natriumaskorbat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ascorbic acid sodium salt (Vitamin C sodium salt)
CAS 134-03-2
Analyt- eller komponentnamn Ascorbic acid sodium salt (Vitamin C sodium salt)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H7 O6 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sodium ascorbate, Sodium (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate
InChI formel InChI=1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
LEDER [Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])O
IUPAC-namn natrium; (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-4-hydroxy-5-oxo-2H-furan-3-olat
Molekylvikt (g/mol) 198.11
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 198,014 g/mol