Läs mer
Natriumaurotiomalat (I), 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11344707
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344707 1 g 1g
11354707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039740.03
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 12244-57-4 | C4H5AuNa2O5S | 408,09 g/mol
Natriumaurotiomalat(I) är användbart för högrörlighetsgruppboxkromosomalt protein 1 western blotting.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12244-57-4
Molekylformel C4H5AuNa2O5S
Molekylvikt (g/mol) 408.09
MDL-nummer MFCD00064304,MFCD00064304
InChI-nyckel YLQOAPBVYJCTPW-UHFFFAOYNA-K
Synonym gold sodium thiomalate
PubChem CID 133108869
IUPAC-namn guld;natrium;2-sulfanylbutandisyra
LEDER O.[Na+].[Na+].[Au+].[O-]C(=O)CC([S-])C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium aurothiomalate(I)
Odör Svavelhaltig
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,4518
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten; Praktiskt taget olöslig i alkohol, eter
Formel vikt 390.08
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.