Läs mer
Natriumazid-15N3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Azide-15N3 |
| CAS | 1015486-10-8 |
| Molekylformel | 15N3Na |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1 |
| LEDER | [Na][15N]=[15N+]=[15N-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 67.99 |
| Formel vikt | 67.9901 |