Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumazid, 99+%, för biokemi
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
- Natriumazid är en prekursor för att framställa oorganiska azider såsom blyazid och silverazid
- En verkningsmekanism kopplad till denna förening kan vara kopplad till hämningen av mitokondriell ATPas, vilket i sin tur hämmar oxidativ fosforylering
Användningsområden
- Natriumazid är en oorganisk förening med antibakteriella och mutagena egenskaper som huvudsakligen används i biologiska prover
- Natriumazid hämmar cytokromoxidas i gramnegativa bakterier. Dess antibakteriella kapacitet är dock mer begränsad hos vissa grampositiva bakterier (streptokocker, pneumokocker, laktobaciller), vilket uppvisar inneboende resistens
- Natriumazid används för att introducera en azidgrupp för att framställa en önskad förening
- Det är användbart i biokemiska metoder som probereagens och konserveringsmedel
- Denna förening kan användas för att syntegöra blå fluorescerande kopolymerer och metallfosfonater
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 300,0 °C |
| Kemiskt namn eller material | Sodium azide |
| Smältpunkt | 275,0 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Förpackning | Plastflaska |
| Densitet | 1.85, 1.8500g/mL |
| Analysprocentintervall | 99% min. (Argentometri) |
| Linjär formel | NaN3 |
| Merck Index | 15,8717 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium azide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.