Läs mer
Natriumazid,≥ 99 %, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11456272 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456272 25 g 25g
11466272 100 g 100g
11476272 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456272 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210289125
Kemiska identifierare
CAS 26628-22-8
Molekylformel N3Na
Molekylvikt (g/mol) 65.011
InChI-nyckel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC-namn natrium; azid
LEDER [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Azide
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall ≥99%
Formel vikt 65
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Natriumazid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.