Läs mer
Sodium azide, 99%, extra pure
Produktkod. 10430471 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10430471 500 g 500g
10338380 5 g 5g
10592211 100 g 100g
10124813 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10430471 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 190385000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 26628-22-8 | N3Na | 65.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens, för azidation/diazoöverföring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26628-22-8
MDL-nummer MFCD00003536
InChI-nyckel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC-namn natrium; azid
LEDER [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 300.0°C
Kemiskt namn eller material Sodium azide
Smältpunkt 275,0 °C
Namnnotering 99%
Färg Vitt
pH 9 (5% min. soln.)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98.5% min
Molekylformel N3Na
Linjär formel NaN3
Fieser 01,1041; 02,376; 03,259; 04,440; 05,593; 15,289; 17,68
Merck Index 15, 8717
Löslighetsinformation Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Molekylvikt (g/mol) 65.01
Formel vikt 65.01
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Förlust vid torkning 0.5% max.
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.85, 1.8500g/mL
Nedbrytningsinformation >275°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium azide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.