Läs mer
Natriumazid,≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15835188 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15835188 100 g Plastic bottle 100g
15845188 500 g Plastflaska 500g
15895328 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15835188 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J21610.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 26628-22-8 | N3Na | 65.011 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26628-22-8
Molekylformel N3Na
Molekylvikt (g/mol) 65.011
MDL-nummer MFCD00003536
InChI-nyckel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC-namn sodium;azide
LEDER [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Azide
Smältpunkt ∼275°C (decomposition)
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1687
Formel vikt 65.01
Procent renhet ≥99%
Förpackning Plastic bottle
Densitet 1.846
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.