Läs mer
Natriumazid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11317887
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317887 500 g 500g
11397877 10 g 10g
11307887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11317887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014314.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26628-22-8 | N3Na | 65.011 g/mol
Vid uppblåsning av krockkuddar, som konserveringsmedel i diagnostiska läkemedel. Natriumazid används i organisk syntes för införande av en azidgrupp för att framställa en önskad förening. Det fungerar som en prekursor för att framställa oorganiska azider som blyazid och silverazid. Inom biokemi är det användbart som ett sondreagens och ett konserveringsmedel. Det fungerar också som ett nitridiseringsmedel och cytokromoxidashämmare. Vidare används det som ett drivmedel i krockkuddar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26628-22-8
Molekylformel N3Na
Molekylvikt (g/mol) 65.011
MDL-nummer MFCD00003536
InChI-nyckel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC-namn natrium; azid
LEDER [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Azide
Smältpunkt ∽275° (decomposition)
Fysisk form Pulver eller granulat
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Soluble in water and liquid ammonia. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
Formel vikt 65.01
Känslighet Air Sensitive
Densitet 1.846
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium azide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P391-Samla upp spill.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.