Läs mer
Natriumazid, 99 %
Description
Vid krockkuddeinflation som konserveringsmedel i diagnostiska läkemedel. Natriumazid används i organisk syntes för att introducera en azidgrupp för att framställa en önskad förening. Det fungerar som en prekursor för att framställa oorganiska azider som blyazid och silverazid. Inom biokemi är det användbart som probereagens och konserveringsmedel. Det fungerar också som nitridiserande medel och cytokromoxidashämmare. Dessutom används det som drivmedel i krockkuddar.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium Azide |
| Smältpunkt | ∽275° (dekomposition) |
| Fysisk form | Granuler |
| Kvantitet | 10 g |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Densitet | 1.846 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och flytande ammoniak. Lätt löslig i alkohol. Olöslig i eter. |
| Formel vikt | 65.01 |
| Procent renhet | 99% |
| Kvalitet | Ograderat |
Safety and Handling
- Sodium azide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P330-Skölj munnen.
- P391-Samla upp spill.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.