Läs mer
Natriumazid, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10050520 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10050520 100 g 100g
10274060 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10050520 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/2380/48
Kemiska identifierare
CAS 26628-22-8
Molekylformel N3Na
Molekylvikt (g/mol) 65.011
MDL-nummer 3536
InChI-nyckel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC-namn natrium; azid
LEDER [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Specifications
Kokpunkt 300°C
Smältpunkt 275°C
Färg Vitt
pH 10
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 65.01g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium azide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Hazard Statement
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Precautionary Statement
  • P330-Skölj munnen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P350-VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.