Beskrivning
N3Na, CAS-nummer-26628-22-8, azoture de natrium, hydrazoic acid, natriumsalt, azid, natrium, natriumazid, kazoe, smite, nemazyd, natriumazid tyska, natriumazid na n3, natriumazid, 100g, 300 deg.2C, 85 CHE47g, 85mol, 0,57, 0,00 PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N, natrium;azid, 275 grader C, 3536, 65.011
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 300 °C |
| Smältpunkt | 275 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 10 |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 65,01 g/mol |
| Kvalitet | Extra ren |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium azide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.