Läs mer
Natriumazid, Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium azide |
| Smältpunkt | 300 °C |
| CAS | 26628-22-8 |
| Färg | Färglös |
| pH | >7,0 (20 °C) |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | N3Na |
| InChI-nyckel | PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [Na+].[N-]=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | natriumazid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium azide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium azide