Beskrivning
- Natriumazid används som konserveringsmedel för laboratoriereagens; ett bakteriostatiskt medel i lagringslösningar
- Hämmar gramnegativ flora så ingår därför i odlingsmedier för selektiv isolering av streptokocker och stafylokocker
- Det har använts för att undvika bakteriell kontaminering under RPC-5 kolonnkromatografi av DNA-fragment
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SODIUM AZIDE |
| Smältpunkt | >300 °C (dekomposition) |
| CAS | 26628-22-8 |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylformel | N3Na |
| Linjär formel | NaN3 |
| MDL-nummer | MFCD00003536 |
| Synonym | sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Natriumazid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301-VID FÖRTÄRING:.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P330-Skölj munnen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .