Läs mer
Sodium Azide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 300°C/1013 hPa (rigorous decomposition) |
| Kemiskt namn eller material | Sodium Azide |
| Smältpunkt | 275°C (decomposition) |
| Kvantitet | 100 g |
| Densitet | 1.85 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00003536 |
| Synonym | Sodium azide, Hydrazoic azid sodium salt, Sodium azide |
| Molekylvikt (g/mol) | 65.01 |
| Kvalitet | Research |