Läs mer
Sodium Azide, TRC
Produktkod. 30006202
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006202 5 g
30003881 25 g
30006259 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006202 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6125305G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26628-22-8
Molekylformel N3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 65.01
Synonym Sodium Azide, Agrizide, Hydrazoic Acid Sodium Salt, Micro-O-Protect, NSC 3072, Nemazyd, SEP 100
IUPAC-namn sodium;azide
LEDER [Na+].[N-]=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Azide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Formel vikt 64.999