Läs mer
Natriumazid, TRC
Produktkod. 30006259
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006259 10 g
30006202 5 g
30003881 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006259 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS61253010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26628-22-8
Molekylformel N3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 65.01
Synonym Sodium Azide, Agrizide, Hydrazoic Acid Sodium Salt, Micro-O-Protect, NSC 3072, Nemazyd, SEP 100
IUPAC-namn natrium; Azide
LEDER [Na+].[N-]=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Azide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Formel vikt 64.999