Läs mer
Sodium Azide, White Powder, Fisher BioReagents
Produktkod. 10677243
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle/Poison Pack
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10677243 500 g Poly Bottle/Poison Pack 500g
1 options
Produktkod. 10677243 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP922I500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Sodium Azide is readily soluble in water
  • Handle with caution and follow all storage recommendations
  • For research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 300°C
Kemiskt namn eller material Sodium Azide
Smältpunkt 275°C
CAS 26628-22-8
Färg White
pH 10
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Förpackning Poly Bottle/Poison Pack
Densitet 1.850 g/cm³
Molekylformel N3Na
Merck Index 15, 8717
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
InChI-nyckel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
IUPAC-namn sodium;azide
Molekylvikt (g/mol) 65.011
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
Formel vikt 65.01
Kvalitet Ungraded
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium azide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.