Läs mer
Sodium Barbiturate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15880831
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15880831 250 g 250g
15870831 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15880831 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8202330250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
≥97%
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4390-16-3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Barbiturate
Kvantitet 250 g
MDL-nummer MFCD00065377
Synonym Sodium barbiturate, Malonylurea natrium salt, Sodium barbiturate
Molekylvikt (g/mol) 150.07
Kvalitet Ungraded