Läs mer
Sodium Benzenethiolate (technical grade, 90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Benzenethiolate (technical grade) |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6S.Na/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 132.001 |