Läs mer
Sodium Benzo[a]pyrene-3-sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Benzo[a]pyrene-3-sulfate |
| CAS | 81266-23-1 |
| Molekylformel | C20 H11 Na O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzo[a]pyren-3-o Hydrogen Sulfate Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12O4S.Na/c21-25(22,23)24-18-10-7-12-5-8-16-15-4-2-1-3-13(15)11-14-6-9-17(18)19(12)20(14)16;/h1-11H,(H,21,22,23);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na]OS(=O)(=O)Oc1ccc2ccc3c4ccccc4cc5ccc1c2c35 |
| IUPAC-namn | benzo[a]pyren-3-yloxysulfonyloxysodium |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.354 |
| Formel vikt | 370.028 |