Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumbensoat, 99 %, för biokemi
Produktkod. 12685107 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12685107 250 g 250g
12675107 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12685107 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 447802500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.00 SEK
    403.65 SEK / 250g
    Save 60.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-32-1
Molekylformel C7H5NaO2
Molekylvikt (g/mol) 144.11
MDL-nummer MFCD00012463
InChI-nyckel WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
IUPAC-namn natrium; bensoat
LEDER [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium benzoate
Smältpunkt >300,0 °C
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CO2Na
Kvantitet 250 g
Merck Index 15,8718
Löslighetsinformation (1 M i vatten) Klar färglös till ljusgul
Formel vikt 144.11
Procent renhet 99%
Kvalitet Biokemi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzoic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.