Läs mer
Natriumbensoat, 99 %
Descrizione
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Natriumbensoat används ofta som konserveringsmedel i livsmedel, medicin, kosmetika och djurfoder. Det används vid behandling av hyperammonemi och störningar i ureacykeln. Det används i fyrverkeriet som bränsle i visselblandning. Det används också vid beredning av tandkräm och munvatten. Det finner tillämpning i de flesta sura livsmedel som salladsdressingar (vinäger), kolsyrade drycker (kolsyra), sylt och fruktjuicer (citronsyra), pickles (vinäger) och kryddor.
Löslighet Löslig i vatten
, alkohol Löslig i vatten, alkohol, ammoniak och pyridin.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med alkalier, mineralsyror och starka oxidationsmedel.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Sodium benzoate |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 3572467 |
| Merck Index | 14,8582 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohollöslig i vatten, alkohol, ammoniak och pyridin. |
| IUPAC-namn | natrium; bensoat |
| Formel vikt | 144.11 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium benzoate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium benzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.