Läs mer
Natriumbensoat, 99 %
Produktkod. 11438496
Change view
Kvantitet:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438496 2500 g 2500g
11433980 250 g 250g
11428496 500 g 500g
11448496 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11438496 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15946.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144,11 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Natriumbensoat används ofta som konserveringsmedel i livsmedel, medicin, kosmetika och djurfoder. Det används vid behandling av hyperammonemi och störningar i ureacykeln. Det används i fyrverkeriet som bränsle i visselblandning. Det används också vid beredning av tandkräm och munvatten. Det finner tillämpning i de flesta sura livsmedel som salladsdressingar (vinäger), kolsyrade drycker (kolsyra), sylt och fruktjuicer (citronsyra), pickles (vinäger) och kryddor.
Löslighet Löslig i vatten
, alkohol Löslig i vatten, alkohol, ammoniak och pyridin.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med alkalier, mineralsyror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-32-1
Molekylformel C7H5NaO2
Molekylvikt (g/mol) 144.11
MDL-nummer MFCD00012463
InChI-nyckel WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
LEDER [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Benzoate
Smältpunkt >300 °C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 2500 g
Beilstein 3572467
Merck Index 14,8582
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohollöslig i vatten, alkohol, ammoniak och pyridin.
IUPAC-namn natrium; bensoat
Formel vikt 144.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder or granules or prills
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium benzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium benzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.