missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Benzoate-d5, TRC

Produktkod. 30423028
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423028 50 mg
30416897 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30423028 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS61400150MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Benzoate-d5
CAS 62790-26-5
Molekylformel C7 D5 O2 . Na
Kvantitet 50 mg
Synonym Benzoic-d5 acid','sodium salt (9CI), Sodium benzoate-d5, Benzoic-2,3,4,5,6-d5 acid sodium salt, 2,3,4,5,6-Pentadeuteriobenzoic acid sodium salt, Benzoic Acid-D5 (phenyl-D5) Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D,5D;
LEDER [Na+].[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)[O-])c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn sodium;2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoate
Molekylvikt (g/mol) 149.134
Formel vikt 149.05
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.