Läs mer
Sodium Benzoate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 10284060 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10284060 500 g 500g
10488990 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10284060 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/2440/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 532-32-1
Molekylformel C7H5NaO2
Molekylvikt (g/mol) 144.11
MDL-nummer MFCD00012463
InChI-nyckel WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
IUPAC-namn sodium;benzoate
LEDER [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Smältpunkt 300°C
Färg White
pH 8
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 144.11g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzoic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.