Läs mer
Natriumbensoat, Mikromol™
Produktkod. 17921786
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17921786 500 mg
1 options
Produktkod. 17921786 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0730.00
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Natriumbensoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic Acid Sodium Salt
CAS 532-32-1
Analyt- eller komponentnamn Benzoic Acid Sodium Salt
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H5 O2 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sodium Benzoate, Benzoic acid sodium salt (1:1), Benzoic acid sodium salt, Sodium benzoate, Antimol, Benzoate of soda, E 211, E 221, E 221 (nucleating agent), Fuminaru, Purox S, Sobenate, SKF-30573Z
InChI formel InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn natrium; bensoat
Molekylvikt (g/mol) 144.1
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 144,0187 g/mol