Läs mer
Natriumbensoat, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Produktkod. 15558134 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15558134 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
1 options
Produktkod. 15558134 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 350105
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Benzoate
CAS 532-32-1
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel C7H5NaO2
MDL-nummer MFCD00012463
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
InChI-nyckel WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn natriumbensoat
Molekylvikt (g/mol) 144.11
PubChem CID 517055
Formel vikt 144.11
Kvalitet Multi-Compendial/NF
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.44kg