Läs mer
Natriumbensoat, NF - FCC, J.T. Baker™
Produktkod. 15538134 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15538134 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
1 options
Produktkod. 15538134 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 350001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 532-32-1
Molekylformel C7H5NaO2
Molekylvikt (g/mol) 144.11
MDL-nummer MFCD00012463
InChI-nyckel WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
IUPAC-namn natriumbensoat
LEDER [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Benzoate
Kvantitet 500 g
Formel vikt 144.11
Kvalitet FCC/NF
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 1.44kg