Läs mer
Natriumbensoat, NF - FCC, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Benzoate |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 144.11 |
| Kvalitet | FCC/NF |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun |
| Densitet | 1L = 1.44kg |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Natriumbensoat, NF - FCC, J.T. Baker™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering