Läs mer
Natriumbensoat, TRC
Produktkod. 30008970
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008970 500 g
30007179 100 g
17911685 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008970 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS614000500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-32-1
Molekylformel C7 H5 O2 . Na
Molekylvikt (g/mol) 144.1
Synonym Benzoic acid, sodium salt (8CI,9CI), Sodium benzoate (6CI), Antimol, Benzoate of soda, E 211, E 221, E 221 (nucleating agent), Fuminaru, Microcare SB, Probenz, Purox S, Sobenate
IUPAC-namn natrium; bensoat
LEDER [Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic Acid Sodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Formel vikt 144.0187
Procent renhet >95%