missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium Benzoylthioethanesulfonate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Benzoylthioethanesulfonate-d4 |
| CAS | 1189657-00-8 |
| Molekylformel | C9 2H4 H5 O4 S2 . Na |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4S2.Na/c10-9(8-4-2-1-3-5-8)14-6-7-15(11,12)13;/h1-5H,6-7H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/i6D2,7D2; |
| LEDER | [Na+].[2H]C([2H])(SC(=O)c1ccccc1)C([2H])([2H])S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2-benzoylsulfanyl-1,1,2,2-tetradeuterioethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.31 |
| Formel vikt | 272.0091 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?