Läs mer
Natriumbensyloxid, 1 M lösning i bensylalkohol, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10169489 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10169489 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10169489 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433551000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20194-18-7 | C7H7NaO | 130.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 203 °C till 205 °C
Kemiskt namn eller material Sodium benzyloxide
CAS 20194-18-7, 100-51-6
Färg Färglös till gul
Fysisk form Viskös vätska
Kvantitet 100 mL
Molekylformel C7H7NaO
Linjär formel C6H5CH2ONa
Flampunkt 90 °C
Synonym sodium phenylmethanolate, sodium benzyloxide, benzyloxysodium, sodium benzylate, naobn, sodium phenylmethoxide, sodium benzyloxide solution
InChI-nyckel LFQULJPVXNYWAG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;fenylmetanolat
Molekylvikt (g/mol) 130.12
PubChem CID 23676753
Formel vikt 130.12
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.95 to 1.10M
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Densitet 1.077, 1.0770g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium benzyloxide, 1M solution in benzyl alchol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.