Läs mer
Natriumbeta-glycerofosfat pentahydrat, 97 %
Beskrivning
Natriumβ -glycerofosfatpentahydrat används som fosfatashämmare. Det främjar benmatrismineralisering samtidigt som det levereras till osteoblaster genom att tillhandahålla en källa till fosfatjoner. Det används i utvecklingen av hydrogeler och byggnadsställningar, som kan användas inom vävnadsteknik och celltillväxt. Det används som tillsats i isoleringsmedier genom att tillhandahålla fosfatjoner att isolera. Det används för att främja mineralisering in vitro genom att modulera bencellens metaboliska aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natriumβ -glycerofosfatpentahydrat används som fosfatashämmare. Det främjar benmatrismineralisering samtidigt som det levereras till osteoblaster genom att tillhandahålla en källa till fosfatjoner. Det används i utvecklingen av hydrogeler och byggnadsställningar, som kan användas inom vävnadsteknik och celltillväxt. Det används som tillsats i isoleringsmedier genom att tillhandahålla fosfatjoner att isolera. Det används för att främja mineralisering in vitro genom att modulera bencellens metaboliska aktivitet.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium beta-glycerophosphate pentahydrate |
| Smältpunkt | >300 °C |
| pH | 9.5 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 3744328 |
| Merck Index | 14,8622 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 306.12 (216.04 Vattenfri Vatten) |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.