Läs mer
Natriumbeta-glycerofosfat pentahydrat, 97 %
Produktkod. 11312156
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312156 100 g 100g
11302156 25 g 25g
11322156 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11312156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03425.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1336.20 SEK
    1098.65 SEK / 100g
    Save 237.55 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 13408-09-8 | C3H19Na2O11P | 308,13 g/mol
Natriumβ -glycerofosfatpentahydrat används som fosfatashämmare. Det främjar benmatrismineralisering samtidigt som det levereras till osteoblaster genom att tillhandahålla en källa till fosfatjoner. Det används i utvecklingen av hydrogeler och byggnadsställningar, som kan användas inom vävnadsteknik och celltillväxt. Det används som tillsats i isoleringsmedier genom att tillhandahålla fosfatjoner att isolera. Det används för att främja mineralisering in vitro genom att modulera bencellens metaboliska aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumβ -glycerofosfatpentahydrat används som fosfatashämmare. Det främjar benmatrismineralisering samtidigt som det levereras till osteoblaster genom att tillhandahålla en källa till fosfatjoner. Det används i utvecklingen av hydrogeler och byggnadsställningar, som kan användas inom vävnadsteknik och celltillväxt. Det används som tillsats i isoleringsmedier genom att tillhandahålla fosfatjoner att isolera. Det används för att främja mineralisering in vitro genom att modulera bencellens metaboliska aktivitet.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13408-09-8
Molekylformel C3H19Na2O11P
Molekylvikt (g/mol) 308.13
MDL-nummer MFCD00149083,MFCD00002135,MFCD00149083,MFCD00149084,MFCD00002135
InChI-nyckel VWVLGHQKEJESPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-5jiy5mmx0e, 5jiy5mmx0e, sodium 2-glycerophosphate pentahydrate, sodium beta-glycerophosphate pentahydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, glycerol 2-phosphate, c3h7na2o6p.5h2o, beta-glycerophosphate, disodium salt, pentahydrate, beta-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate
PubChem CID 131846916
IUPAC-namn 1,3-dihydroxipropan-2-yldivätefosfat;natrium;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[Na].[Na].OCC(CO)OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium beta-glycerophosphate pentahydrate
Smältpunkt >300 °C
pH 9.5
Kvantitet 100 g
Beilstein 3744328
Merck Index 14,8622
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 306.12 (216.04 Vattenfri Vatten)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.