Läs mer
Sodium Beta-Glycerophosphate Pentahydrate, 98-102%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10050460 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10050460 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10050460 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/4110/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 102°C
CAS 13408-09-8
Färg White
pH 9.5
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel C3H19Na2O11P
MDL-nummer MFCD00149083,MFCD00002135,MFCD00149083,MFCD00149084,MFCD00002135
Synonym unii-5jiy5mmx0e, 5jiy5mmx0e, sodium 2-glycerophosphate pentahydrate, sodium beta-glycerophosphate pentahydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, glycerol 2-phosphate, c3h7na2o6p.5h2o, beta-glycerophosphate, disodium salt, pentahydrate, beta-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate
InChI-nyckel VWVLGHQKEJESPW-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.O.O.O.[Na].[Na].OCC(CO)OP(O)(O)=O
IUPAC-namn 1,3-dihydroxypropan-2-yl dihydrogen phosphate;sodium;pentahydrate
Molekylvikt (g/mol) 308.13
PubChem CID 131846916
Formel vikt 306.11g/mol
Förpackning Plastic powder jar