missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium beta-Hydroxyethoxyacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium beta-Hydroxyethoxyacetate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O4.Na/c5-1-2-8-3-4(6)7;/h5H,1-3H2,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 142.0242 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?