Läs mer
Sodium beta-Hydroxyethoxyacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium beta-Hydroxyethoxyacetate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O4.Na/c5-1-2-8-3-4(6)7;/h5H,1-3H2,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 142.0242 |