Läs mer
Natriumbikarbonat-13C, TRC
Produktkod. 30426172
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30426172 250 mg
1 options
Produktkod. 30426172 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS614552250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bicarbonate (13C)
CAS 87081-58-1
Molekylformel 13CHNaO2
Kvantitet 250 mg
Synonym Sodium [13C]Bicarbonate, Carbonic-13C Acid Monosodium Salt
InChI formel InChI=1S/CHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/i1+1;
LEDER O[13C](=O)[Na]
IUPAC-namn hydroxykarbonylnatrium
Molekylvikt (g/mol) 68.9999
Formel vikt 68.9908