Läs mer
Natriumbikarbonat-13C, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium bicarbonate (13C) |
| CAS | 87081-58-1 |
| Molekylformel | 13CHNaO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Sodium [13C]Bicarbonate, Carbonic-13C Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/CHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/i1+1; |
| LEDER | O[13C](=O)[Na] |
| IUPAC-namn | hydroxykarbonylnatrium |
| Molekylvikt (g/mol) | 68.9999 |
| Formel vikt | 68.9908 |